Få mere at vide
Bifenazate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifenazate |
| CAS | 149877-41-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bifenazate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H20 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20) |
| SMIL | COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | propan-2-yl N-(2-methoxy-5-phenylanilino)carbamate |
| Vis mere |