Få mere at vide
Bifenazate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325691
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325691 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325691 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10579500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bifenazate
CAS 149877-41-8
Analyt- eller komponentnavne Bifenazate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
SMIL COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl N-(2-methoxy-5-phenylanilino)carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 300.1474 g/mol