Få mere at vide
Biebrich Scarlet sodium salt
Artikelnummer. 15496989
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496989 25 g 25g
15406999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65603.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4196-99-0
Molekylær formel C22H14N4Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 556.47
MDL nummer MFCD00003891
InChI nøgle YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Synonym C.I. 26905; Acid Red 66
PubChem CID 16219040
IUPAC navn dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzen-1-sulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biebrich Scarlet sodium salt
Smeltepunkt 181°C to 188°C
Beilstein 3883900
Formel vægt 556.49
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Flammepunkt 300°C (572°F)
Fysisk form Pulver