Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Biebrich Scarlet, farvestofindhold ca. 70 %
Artikelnummer. 10065680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10065680 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10065680 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 402221000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biebrich Scarlet
Smeltepunkt 181.0°C to 188.0°C
Navn note 99%
CAS 4196-99-0
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C22H14N4Na2O7S2
MDL nummer MFCD00003891
Synonym Acid Red 66, C.I. 26905, Ponceau BS, Croceine scarlet
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in cellosolve, glycol, alcohol
InChI nøgle YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]benzen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 556.47
PubChem CID 16219040
Formel vægt 556.48
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biebrich Scarlet
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.