missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bidisomide, MedChemExpress
Beskrivelse
Bidisomide (SC40230) is a class I antiarrhythmic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bidisomide |
| CAS | 116078-65-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H34ClN3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | SC40230 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (612.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)N(C(C)=O)CCC(C(N)=O)(C1=C(C=CC=C1)Cl)CCN2CCCCC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.98 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?