Få mere at vide
Bidimazium Iodid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457470
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457470 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457470 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1836.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Bidimazium iodid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bidimazium Iodide
CAS 21817-73-2
Analyt- eller komponentnavne Bidimazium Iodide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C26 H25 N2 S . I
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (1:1), Thiazolium, 4-(4-biphenylyl)-2-[p-(dimethylamino)styryl]-3-methyl-, iodide (8 CI), Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (9 CI), Bidimazium iodide
InChI formel InChI=1 S/C26H25N2S.HI/c1-27(2)24-16-9-20(10-17-24)11-18-26-28(3)25(19-29-26)23-14-12-22(13-15-23)21-7-5-4-6-8-21;/h4-19 H,1-3H3;1 H/q+1;/p-1
SMIL [I-].CN(C)c1ccc(\C=C/c2scc(c3ccc(cc3)c4ccccc4)[n+]2 C)cc1
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-[(Z)-2-[3-methyl-4-(4-phenylphenyl)-1,3-thiazol-3-ium-2-yl]ethenyl]anilin; Jodid
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 524.46
Mængde 5 mg
Formel vægt 524,0783 g/mol