Få mere at vide
Bicyclopyrone metabolite 1 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicyclopyrone metabolite 1 |
| CAS | 380355-55-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bicyclopyrone metabolite 1 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-, 2-[(2-Methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F3NO4/c1-18-4-5-19-6-8-7(10(16)17)2-3-9(15-8)11(12,13)14/h2-3H,4-6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | COCCOCc1nc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F |
| Vis mere |