Få mere at vide
Bicyclopyrone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309210
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309210 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309210 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10579000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclopyrone
CAS 352010-68-5
Analyt- eller komponentnavne Bicyclopyrone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 F3 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Hydroxy-3-[[2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, Bicyclopyrone
InChI formel InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3
SMIL COCCOCc1nc(ccc1C(=O)C2=C(O)C3CCC(C3)C2=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 399.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 399.1294 g/mol