missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bicyclomycin benzoate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499816
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499816 50 mg -
16483278 10 mg -
16444536 100 mg 100mg
16412706 25 mg 25mg
16406007 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101128

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bicyclomycin benzoate is an antibiotic exhibiting activity against a broad spectrum of Gram-negative bacteria and against the Gram-positive bacterium.

Bicyclomycin benzoate is an antibiotic exhibiting activity against a broad spectrum of Gram-negative bacteria and against the Gram-positive bacterium.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bicyclomycin benzoate
Fysisk form Solid
CAS 37134-40-0
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N2O8
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym FR2054
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (246.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]([C@](NC1=O)(OCCC2=C)C(N[C@]12O)=O)[C@@](C)(O)COC(C3=CC=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 406.39
Formel vægt 406.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.