Få mere at vide
Bicyclol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463796
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463796 25 mg
16434477 50 mg
16431058 5 mg
16408608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0766
MedChemExpress Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclol
CAS 118159-48-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18O9
Mængde 25 mg
Synonym SY801
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(OC)=C(OCO2)C2=C1C3=C4OCOC4=C(OC)C=C3CO)OC
Molekylvægt (g/mol) 390.34
Formel vægt 390.34
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus