Få mere at vide
Bicyclohexyl, 99%
Artikelnummer. 10502014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10502014 25 g Glasflaske 25g
10361391 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402210250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-51-3
Molekylær formel C12H22
Molekylvægt (g/mol) 166.31
MDL nummer MFCD00003815
InChI nøgle WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
IUPAC navn cyclohexylcyclohexan
SMIL C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclohexyl
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 3,0 °C til 4,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 227,0 °C
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4780 til 1,4800
Mængde 25 g
Beilstein 05, 108
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Formel vægt 166.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske