Få mere at vide
Bicyclohexyl, 98%
Artikelnummer. 11455563
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455563 50 g 50g
11445563 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13481.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166,31 g/mol
Bicyclohexyl bruges som procesmedie eller opløsningsmiddel i mange industrier, herunder kemikalier, petrokemikalier, polymerer, belægninger, fotografi. Og det bruges også til at fremstille 1-fluorbicyclohexyl ved en temperatur på -75 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bicyclohexyl bruges som procesmedie eller opløsningsmiddel i mange industrier, herunder kemikalier, petrokemikalier, polymerer, belægninger, fotografi. Og det bruges også til at fremstille 1-fluorbicyclohexyl ved en temperatur på -°75 C.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-51-3
Molekylær formel C12H22
Molekylvægt (g/mol) 166.31
MDL nummer MFCD00003815
InChI nøgle WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
IUPAC navn cyclohexylcyclohexan
SMIL C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclohexyl
Smeltepunkt 3 °C til 4 °C
Tæthed 0.864
Kogepunkt 226 °C til 228 °C
Flammepunkt 92 °C (198 °F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 50 g
Beilstein 1848266
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 166.31
Procent renhed 98%