Få mere at vide
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6(5)7/h5-7H,1-4H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 140.0837 |