Få mere at vide
Bicyclo[3.3.1]nonan-2,6-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623013
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10623013 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10623013 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12430DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclo[3.3.1]nonane-2, 6-dione
CAS 16473-11-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H12O2
MDL nummer MFCD00153926
Mængde 1 g
Synonym bicyclo 3.3.1 nonane-2,6-dione, bicyclo 3.3.1 nona-2,6-dione, meerwein's ketone, zlchem 41, acmc-20alon
InChI nøgle QWNPVTXLBMSEPN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(=O)C2CCC(=O)C1C2
IUPAC navn bicyclo[3.3.1]nonan-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 152.193
PubChem CID 140084
Formel vægt 152.19
Procent renhed 97%