Få mere at vide
Bicyclo[3.3.0]oktan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17525545 250 mg
17515545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17525545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468522500
Kemiske identifikatorer
CAS 694-72-4
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer 00060882
InChI nøgle AEBWATHAIVJLTA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn octahydropentalen
SMIL C1CC2CCCC2C1
Tekniske data
Alpha vektor BICYCLOOCTANE
Kemisk navn eller materiale Bicyclo[3.3.0]octane
Farve Farveløs
Kogepunkt 137°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Fysisk form Væske