missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| CAS | 74896-14-3 |
| Molekylær formel | C8 H10 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Bicyclopyrone Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c9-7-4-8(10)6-2-1-5(7)3-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | O=C1CC(=O)C2CCC1C2 |
| IUPAC navn | bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.164 |
| Formel vægt | 138.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?