Få mere at vide
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460647 5 g 5g
11470647 25 g 25g
11480647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13173-09-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-on bruges i vid udstrækning til at studere enantioselektiv Baeyer-Villiger-oxidation af (± )-cis-bicyclo(3.2.0)hept-2-en-6-on. Det bruges til syntese af en række chalconderivater ved at reagere med arylaldehyder. Det bruges også til at analysere ekstremofile enzymer (monooxygenase og hydrolaser) i mikroorganismer, som er isoleret fra et dybtvandsoliereservoir og ved høje temperaturer ved hjælp af fluorogene assays og multibioreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bicyclo
[3.2.0]hept-2-en-6-one bruges i vid udstrækning til at studere enantioselektiv Baeyer-Villiger-oxidation af (± )-cis-bicyclo(3.2.0)hept-2-en-6-on. Det bruges til syntese af en række chalconderivater ved at reagere med arylaldehyder. Det bruges også til at analysere ekstremofile enzymer (monooxygenase og hydrolaser) i mikroorganismer, som er isoleret fra et dybtvandsoliereservoir og ved høje temperaturer ved hjælp af fluorogene assays og multibioreaktioner.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13173-09-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00066201
InChI nøgle LNLLHUHPGPKRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +/--cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 1s,5s-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +-1r,5s-cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, z-bicyclo 3.2.0 hepta-2-ene-6-one
PubChem CID 297183
IUPAC navn bicyclo[3.2.0]hept-3-en-7-on
SMIL C1C=CC2C1C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%