Få mere at vide
Bicyclo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetrakarboxylisk dianhydrid, 97%
Artikelnummer. 11315279
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315279 25 g 25g
11325279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19632.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1719-83-1 | C12H8O6 | 248,19 g/mol
Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid bruges til at fremstille den termohærdede cycloalifatiske polyamidsyre og fotohærdede cycloalifatiske polyamidester, som derefter blev omdannet til cycloalifatisk polyimidfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3
,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid bruges til at fremstille den termohærdede cycloalifatiske polyamidsyre og fotohærdede cycloalifatiske polyamidester, som derefter blev omdannet til cycloalifatisk polyimidfilm.
Opløselighed Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Fugtighed Følsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1719-83-1
Molekylær formel C12H8O6
Molekylvægt (g/mol) 248.19
MDL nummer MFCD00082228
InChI nøgle XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
PubChem CID 102679
SMIL C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Smeltepunkt ∼360 °C
Mængde 25 g
Beilstein 294213
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 248.19
Procent renhed 97%