Få mere at vide
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 97%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride |
| Navn note | 98% |
| CAS | 1719-83-1 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | White to Beige |
| Elementær analyse | 56.00 to 60.10% (C) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Show More |