Få mere at vide
Bicyclo[2.2.1]hept-2-en, TRC
Artikelnummer. 30335449
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30335449 25 g
1 options
Artikelnummer. 30335449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB38287025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornene
CAS 498-66-8
Molekylær formel C7 H10
Mængde 25 g
Synonym 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
InChI formel InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
SMIL C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
IUPAC navn (1R,4S)-bicyklo[2.2.1]hept-2-en
Molekylvægt (g/mol) 94.15
Formel vægt 94.0783