Få mere at vide
Bicyclo[2.2.1]hept-2-en, TRC
Artikelnummer. 30337600
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30337600 5 g
1 options
Artikelnummer. 30337600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3828705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norbornene
CAS 498-66-8
Molekylær formel C7 H10
Mængde 5 g
Synonym 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
InChI formel InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
SMIL C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
IUPAC navn (1R,4S)-bicyklo[2.2.1]hept-2-en
Molekylvægt (g/mol) 94.15
Formel vægt 94.0783