missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (+)-Bicuculline
Beskrivelse
Classical GABAA antagonist.
Methoiodide Salt, Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Bicuculline |
| CAS | 485-49-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C20H17NO6 |
| Formel vægt | 367.36 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.357 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?