Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-Bicuculline methiodide
Artikelnummer. 30564780
Mængde:
10 mg
50 mg
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30564780
Brand: Tocris Bioscience™ 2503/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
GABAA antagonist; more water soluble version of (+)-bicuculline (Cat. No. 0130)
Methiodide form of classical GABAA receptor antagonist (+)-bicuculline . More water-soluble and stable. Non-GABA receptor-mediated actions reported, including actions on calcium-dependent potassium channels.
Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40709-69-1
Molekylær formel C21H20INO6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Bicuculline methiodide
Mængde 50 mg
Formel vægt 509.3
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 509.296