Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-Bicuculline methiodide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702554
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702554 10 mg
30564780 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702554 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2503/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
GABAA antagonist; more water soluble version of (+)-bicuculline (Cat. No. 0130)
Methiodide form of classical GABAA receptor antagonist (+)-bicuculline . More water-soluble and stable. Non-GABA receptor-mediated actions reported, including actions on calcium-dependent potassium channels.
Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40709-69-1
Molekylær formel C21H20INO6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Bicuculline methiodide
Mængde 10 mg
Formel vægt 509.3
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 509.296