Få mere at vide
(-)-Bicuculline methiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498649
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498649 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15498649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67150.MF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40709-69-1 | C21H20INO6 | 509.296 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Bicuculline methiodide
CAS 40709-69-1
Farve Gul
Molekylær formel C21H20INO6
MDL nummer MFCD00078966
Mængde 50 mg
FN nummer UN1544
Beilstein 5419649
Synonym --bicuculline methiodide, bicuculline methiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide, 5s-5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, 5s, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, r-r*,s*, opera_id_515, --bicucullinemethiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide hpce, 5r-5-6s-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide
InChI nøgle HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
SMIL C[N+]1(CCC2=CC3=C(C=C2C1C4C5=C(C6=C(C=C5)OCO6)C(=O)O4)OCO3)C.[I-]
IUPAC navn (6R)-6-[(5S)-6,6-dimethyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium-5-yl]-6H-furo[3,4-g][1,3]benzodioxol-8-on;iodid
Molekylvægt (g/mol) 509.296
PubChem CID 104871
Formel vægt 509.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof