Få mere at vide
Bicuculline, MedChemExpress
Beskrivelse
Bicuculline ((+)-Bicuculline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicuculline |
| CAS | 485-49-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H17NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (+)-Bicuculline d-Bicuculline |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (136.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1O[C@@H]([C@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OCO4)C4=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C51 |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.35 |
| Vis mere |