Få mere at vide
Bicuculline, LoGiCal
Artikelnummer. 30462748
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462748 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462748 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1729.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Bicuculline
CAS 485-49-4
Analyt- eller komponentnavne (+)-Bicuculline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H17 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, 6-[(5S)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-, (6R)-Bicuculline (6CI,7CI,8CI), Furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, 6-(5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [R-(R*,S*)]-, 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one deriv., (+)-Bicuculline, Bicucullin, Bucuculline, NSC 32192, d-Bicuculline
InChI formel InChI=1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CN1CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
IUPAC navn (6R)-6-[(5S)-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-6H-furo[3,4-e][1,3]benzodioxol-8-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 367.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 367.1056 g/mol