Få mere at vide
Bictegravir Sodium, Mikromol™
Beskrivelse
Bictegravir Sodium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bictegravir Sodium |
| CAS | 1807988-02-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bictegravir Sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H17 F3 N3 O5 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bictegravir sodium salt, Sodium Bictegravir, 2,5-Methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, 2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-, sodium salt (1:1), (2R,5S,13aR)-, GS 9883-01, (2R,5S,13aR)-2,3,4,5,7,9,13,13a-Octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F3N3O5.Na/c22-9-3-14(23)12(15(24)4-9)6-25-20(30)13-7-26-8-16-27(10-1-2-11(5-10)32-16)21(31)17(26)19(29)18(13)28;/h3-4,7,10-11,16,29H,1-2,5-6,8H2,(H,25,30);/q;+1/p-1/t10-,11+,16+;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C1=C2N(C[C@H]3O[C@@H]4CC[C@@H](C4)N3C2=O)C=C(C(=O)NCc5c(F)cc(F)cc5F)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.3618 |
| Vis mere |