Få mere at vide
Bicine, TRC
Artikelnummer. 30010888
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30010888 5 g
1 options
Artikelnummer. 30010888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3822535G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Synonym N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, (Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic Acid, Bicin, Bis(2-Hydroxyethyl)glycine, Chelest GA, DHEG, Diethanol Glycine, Diethylolglycine, Dihydroxyethylglycine, Fe-3-Specific, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aminoacetic Acid, N,N-Bis(hydroxyethyl)glycine, N,N-Bis(beta-hydroxyethyl)glycine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)glycine, N,N-Dihydroxyethylglycine, NSC 7342, NSC 7512
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
SMIL OCCN(CCO)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Formel vægt 163.0845