Få mere at vide
Bicine, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11348589 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348589 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11348589 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210100591
  • Bicin bruges i en tyndtlags ionbytterkromatografimetode til proteinopløsning
  • Det bruges til peptid- og proteinkrystallisering
  • Bicine bruges i en kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinase og i multifasisk buffersystem til SDS-PAGE af proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BICINE
CAS 150-25-4
Smeltepunkt 190°C (literature)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Molekylær formel C6H12NNaO4
Lineær formel C6H13NO4
MDL nummer MFCD00004295
Synonym bicine, n,n-bis 2-hydroxyethyl glycine, diethylolglycine, dihydroxyethylglycine, diethanol glycine, n,n-di 2-hydroxyethyl glycine, bicene, 2-bis 2-hydroxyethyl amino acetic acid, n,n-dihydroxyethyl glycine, n,n-dihydroxyethylglycine
Opløselighedsinformation Soluble in water (10mg/mL-clear, colorless solution; a saturated solution in water is 1.1 M )
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 185.16
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Formel vægt 163.2