Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bicine, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 10331104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10331104 500 g Plastflaske 500g
10129512 25 g Plastflaske 25g
10153441 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10331104 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327715000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H12NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00004295
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]eddikesyre
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm
Kemisk navn eller materiale Bicine
Navn note For biochemistry
Smeltepunkt 190.0°C to 192.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, ether, chloroform and, benzene
Formel vægt 163.17
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk