Få mere at vide
Bicine, 99,38 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318589 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318589 25 g -
11328589 100 g -
11338589 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318589 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210100525
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H12NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00004295
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicine
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 0.9938
IUPAC navn sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate
Formel vægt 163.2