Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicine |
| Smeltepunkt | ∼191°C (decomposition) |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Assay Procent Noter | Dry basis |
| Lineær formel | (CH2CH2OH)2NCH2COOH |
| Emballage | Plastic bottle |
| Beilstein | 1769362 |
| Formel vægt | 163.17 |
| Procent renhed | 98.5 to 101.5% |