Få mere at vide
Melford Bicine
Artikelnummer. p-200086995
Mængde:
100 g
500 g
Artikelnummer. 30018117
Brand: Melford B74060100.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Zwitterionisk buffer brugt i en række molekylærbiologiske anvendelser såsom proteinopløsning, proteinkrystallisation og SDS-PAGE.
Zwitterionisk buffer brugt i en række molekylærbiologiske anvendelser såsom proteinopløsning, proteinkrystallisation og SDS-PAGE.
pKa 25 °C: 8,3
pH-område: 7,6-9,0
Smelteområde: 190-192 °C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicine
CAS 150-25-4
Mængde 100 g
Molekylær formel C6H13NO4
Grad Ultra Pure