Få mere at vide
Melford Bicine
Beskrivelse
Zwitterionisk buffer brugt i en række molekylærbiologiske anvendelser såsom proteinopløsning, proteinkrystallisation og SDS-PAGE.
Zwitterionisk buffer brugt i en række molekylærbiologiske anvendelser såsom proteinopløsning, proteinkrystallisation og SDS-PAGE.
pKa 25 °C: 8,3
pH-område: 7,6-9,0
Smelteområde: 190-192 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bicine |
| CAS | 150-25-4 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C6H13NO4 |
| Grad | Ultra Pure |