Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15443269
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443269 250 mL 250ml
15433269 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443269 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60494.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Et zwitterionisk aminosyrebuffermiddel, der bruges til lavtemperaturarbejde. Brugen af bicin i en tyndtlags ionbytterkromatografimetode til proteinopløsning er blevet offentliggjort. Bicin er blevet brugt til peptid- og proteinkrystallisering. En kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinase brugt bicin i reaktionsbufferen. Et multifasisk buffersystem til SDS-PAGE af proteiner og peptider, der inkorporerer bicin, er blevet beskrevet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et zwitterionisk aminosyrebuffermiddel, der anvendes til lavtemperaturarbejde. Brugen af bicin i en tyndtlags ionbytterkromatografimetode til proteinopløsning er blevet offentliggjort. Bicin er blevet brugt til peptid- og proteinkrystallisering. En kinetisk undersøgelse af et kvaternær overgangstilstandsanalogkompleks af kreatinkinase brugt bicin i reaktionsbufferen. Et multifasisk buffersystem til SDS-PAGE af proteiner og peptider, der inkorporerer bicin, er blevet beskrevet.
Opløselighed Opløseligt i vand (
1M) ved 20 C, °ethanol (lidt), ether (lidt) og chloroform (lidt).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-25-4
Molekylær formel C6H12NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
MDL nummer MFCD00004295
InChI nøgle MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]eddikesyre
SMIL [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BICINE buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water (1M) at 20°C,ethanol (slightly),ether (slightly),and chloroform (slightly).