Få mere at vide
Bicinchoninic acid disodium salt
Artikelnummer. 11369778
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11369778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044247.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Til bestemmelse af Cu- og proteinassays
Til bestemmelse af Cu- og proteinassays. Bicinchoninsyre-dinatriumsalt er nyttigt til bestemmelse af kobber. Det bruges også til bestemmelse af proteinkoncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 979-88-4
Molekylær formel C20H10N2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 388.29
MDL nummer MFCD00037500
InChI nøgle AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2
PubChem CID 164763
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicinchoninic acid disodium salt
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn dinatrium;2-(4-carboxylatoquinolin-2-yl)quinolin-4-carboxylat
Formel vægt 388.29
Fysisk form Chunks and/or Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: [2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt