Få mere at vide
Bicinininsyre dinatriumsalt
Artikelnummer. 11359778
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359778 2 g 2g
11369778 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044247.04
 Begrænset vare
På lager
Til bestemmelse af Cu- og proteinassays | CAS: 979-88-4 | C20H10N2Na2O4 | 388,29 g/mol
Til bestemmelse af Cu- og proteinassays. Bicinchoninsyre-dinatriumsalt er nyttigt til bestemmelse af kobber. Det bruges også til bestemmelse af proteinkoncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 979-88-4
Molekylær formel C20H10N2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 388.29
MDL nummer MFCD00037500
InChI nøgle AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2
PubChem CID 164763
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicinchoninic acid disodium salt
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn dinatrium-[2,2'-biquinolin]-4,4'-dicarboxylat
Formel vægt 388.29
Fysisk form Chunks and/or Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicinchoninic acid,disodium salt