Få mere at vide
Bicifadin-d5 hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30346505
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30346505 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30346505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB38225210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicifadine-d5 Hydrochloride
CAS 1014696-75-3
Molekylær formel C12H11D5ClN
Mængde 10 mg
Synonym 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, CL 220075-d5, MCV 4147-d5, NIH 9542-d5
InChI formel InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D;
SMIL Cl.[2H]C1([2H])NCC2(c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])C12[2H]
IUPAC navn 4,4,5,6,6-pentadeuterio-1-(4-methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 214.75
Formel vægt 214.1285