Få mere at vide
Bicarbaminsyre Diisopropylester, TRC
Artikelnummer. 30336475
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30336475 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30336475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB382150250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Molekylær formel C8 H16 N2 O4
Mængde 250 mg
Synonym Diisopropyl bicarbamate
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMIL CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl N-(propan-2-yloxycarbonylylamino)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Formel vægt 204.111