Få mere at vide
Bicalutamid, Mikromol™
Artikelnummer. 18043510
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18043510 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bicalutamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Analyt- eller komponentnavne Bicalutamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H14 F4 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334, (+/-)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (+/-)-4'-Cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide
InChI formel InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
SMIL CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorofhenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 430.37
Mængde 250 mg
Formel vægt 430,061 g/mol