Få mere at vide
Bicalutamide EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Bicalutamide EP Impurity D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| CAS | 654-70-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Vis mere |