Få mere at vide
Fisherbrand™ Bibulous papir til tørring af objektglas
Artikelnummer. 17899853 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
10.800 Ark
Artikelnummer. Mængde
17899853 10.800 Ark
1 options
Artikelnummer. 17899853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5265.75 DKK
    2483.49 DKK / Pakke med 10800
    Spare 2782.26 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Meget absorberende hvidt fiberpapir anbefales til tørring af objektglas og andre små laboratorieglasgenstande.
Absorberende hvidt papir
Meget absorberende hvidt fiberpapir anbefales til tørring af objektglas og andre små laboratorieglasgenstande.
  • Fnug- og støvfri at rengøre uden at efterlade striber
  • Hvert ark måler 6 x 4 in. (15 x 10 cm)
  • Hver bog indeholder 50 ark pænt indbundet med kraftige papiromslag
Fås i pakke (12 bøger, 600 ark) eller etui (18 pakker, 10.800 ark) .
Tekniske data
Type Bibulous Paper
Dimensioner (L x B) 6 x 4 tommer. (15 x 10 cm)
Til brug med (udstyr) Tørring af objektglas
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Mængde 10.800 Ark
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm