Få mere at vide
BIBU 1361 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIBU 1361 Dihydrochloride |
| CAS | 1643609-75-9 |
| Molekylær formel | C22H27ClFN7 • 2(HCl) |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-[4-[(diethylamino)methyl]-1-piperidinyl]-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-amine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClFN7.2ClH/c1-3-30(4-2)13-15-7-9-31(10-8-15)22-25-12-19-20(29-22)21(27-14-26-19)28-16-5-6-18(24)17(23)11-16;;/h5-6,11-12,14-15H,3-4,7-10,13H2,1-2H3,(H,26,27,28);2*1H |
| SMIL | CCN(CC1CCN(C2=NC=C3N=CN=C(C3=N2)NC4=CC(Cl)=C(C=C4)F)CC1)CC.[2HCl] |
| IUPAC navn | N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6-[4-(diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-amine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.9523646 |