Få mere at vide
BIBS 39, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497868
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497868 10 mg
16430338 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16497868 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19732
MedChemExpress BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
BIBS 39 is a new nonpeptide angiotensin II (AII) receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIBS 39
CAS 133085-33-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H36N4O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (60.99 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=C(CN3C4=CC(NC(NC5CCCCC5)=O)=CC=C4N=C3CCCC)C=C2)O
Molekylvægt (g/mol) 524.65
Formel vægt 524.65
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation