Få mere at vide
BIBR 1532, MedChemExpress
Beskrivelse
BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIBR 1532 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 321674-73-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H17NO3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.79 mM) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)\C)=O |
| Vis mere |