Få mere at vide
BIBR 1087 SE, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472668 5 mg
16464126 25 mg
16440469 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW004360
MedChemExpress BIBR 1087 SE is an intermediate metabolite of dabigatran etexilate.
BIBR 1087 SE is an intermediate metabolite of dabigatran etexilate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIBR 1087 SE
CAS 212321-78-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H37N7O5
Mængde 5 mg
Synonym Desethyl Dabigatran Etexilate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.76 mM)
SMIL N=C(C1=CC=C(C=C1)NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C)NC(OCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 599.68
Formel vægt 599.68
Procent renhed 96.57%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation