Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BIBN 4096
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085892
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18085892 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18085892 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4561/10
Potent and selective CGRP antagonist
Potent and selective CGRP receptor antagonist (IC50 values are 0.03 and 6.4 nM for human and rat CGRP receptors respectively). Displays high affinity for human CGRP receptors (Ki = 14.4 pM); exhibits no significant affinity for 75 other receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 204697-65-4
Mængde 10 mg
Produkttype BIBN 4096
Renhed >96%
Molekylvægt (g/mol) 869.66