Få mere at vide
BIBF 1202, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471589
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471589 1 mg
16419507 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471589 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15992
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
BIBF 1202 is the carboxylate metabolite of BIBF 1120 which inhibits VEGFR2 kinase with an IC50 of 62 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIBF 1202
CAS 894783-71-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H31N5O4
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (85.62 mM)
SMIL O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(N(C)C(CN4CCN(C)CC4)=O)C=C3)/C5=CC=CC=C5)O
Molekylvægt (g/mol) 525.6
Formel vægt 525.6
Procent renhed 96.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease