Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bibenzyl |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 49,0 °C til 53,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 284,0 °C |
| Flammepunkt | 129 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |