Få mere at vide
Bibenzonium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050123
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050123 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050123 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1835.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bibenzonium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bibenzonium Bromide
CAS 15585-70-3
Analyt- eller komponentnavne Bibenzonium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H26 N O . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bibenzonium Bromide, Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), Ammonium, [2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl]trimethyl-, bromide (8CI), Ethanaminium, 2-(1,2-diphenylethoxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), [2-(1,2-Diphenylethoxy)ethyltrimethyl]ammonium bromide (6CI), Bibenzonium bromide, ES 132, Lysbex, Lysibex, Lysobex, Medipectol, OM-Tussic, OM-Tussis, Rea-tos, Sedobex, Thoragol
InChI formel InChI=1S/C19H26NO.BrH/c1-20(2,3)14-15-21-19(18-12-8-5-9-13-18)16-17-10-6-4-7-11-17;/h4-13,19H,14-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)CCOC(Cc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(1,2-diphenylethoxy)ethyl-trimethylazanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 364.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 363.1198 g/mol